N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) ≥99,5% für die Peptidsynthese
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
84572.320EA 186 EUR
84572.320
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) ≥99,5% für die Peptidsynthese
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel: C₅H₉NO
Molecular Weight: 99,13 g/mol
Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003193
CAS-Nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
REACH: 01-2119472430-46
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) Min. 99,5 %
Aussehen Klare farblose Flüssigk.
Farbzahl Max. 10 APHA
Freie Amine Max. 0,001 %
Verdampfungsrückstand Max. 0,002 %
Wasser Max. 0,02 %
Fe (Eisen) Max. 0,1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0,1 ppm
Pb (Blei) Max. 0,1 ppm
Zn (Zink) Max. 0,1 ppm