Trifluoressigsäure 99,9 Peptide_synthesis

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: TFA

84578.290EA 487 EUR
84578.290
Trifluoressigsäure 99,9 Peptide_synthesis
Trifluoressigsäure
Formel: C₂HF₃O₂
Molecular Weight: 114.02 g/mol
Siedepunkt: 71.8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1.490 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt (berechnet auf wasserfrei) Min. 99,9 %
Aussehen Klare farblose Flüssigk.
Dichte (20/4) 1,475 - 1,500
Prüfung auf Identität Entspricht
Verdampfungsrückstand Max. 0,002 %
Wasser Max. 0,02 %
Absorption (260 nm) Max. 1
Absorption (300 nm) Max. 0,03


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR