VWR® Buffer Solutions, Secondary Standards
Lieferant: VWR Chemicals
84582.260EA
34.8
EUR
84582.260
84583.260
84580.260
84581.260
84584.260
84585.260
84586.260
84587.260
84593.260
VWR® Buffer Solutions, Secondary Standards
Puffer
pH-Puffer
- Auf ±0,010 pH-Einheiten genau (außer Puffer 12,454 mit einer Genauigkeit von ±0,050)
- Vollständig rückführbar für eine optimale pH-Kalibrierung (rückführbar auf NIST, DIN 19266 und IUPAC)
- Lösung standardisiert bei 25 °C
- Daten zur Temperaturabhängigkeit sind zusammen mit Chargennummer und Verfallsdatum auf die Etiketten gedruckt
Standards: Lösung standardisiert bei 25 °C, konform mit DIN 17025.
Lieferumfang: Inklusive ausführlichem Analysenzertifikat.