VWR® Buffer Solutions, Secondary Standards
Lieferant: VWR Chemicals
84582.260EA 34.8 EUR
84582.260 84583.260 84580.260 84581.260 84584.260 84585.260 84586.260 84587.260 84593.260
VWR® Buffer Solutions, Secondary Standards
Puffer pH-Puffer
  • Auf ±0,010 pH-Einheiten genau (außer Puffer 12,454 mit einer Genauigkeit von ±0,050)
  • Vollständig rückführbar für eine optimale pH-Kalibrierung (rückführbar auf NIST, DIN 19266 und IUPAC)
  • Lösung standardisiert bei 25 °C
  • Daten zur Temperaturabhängigkeit sind zusammen mit Chargennummer und Verfallsdatum auf die Etiketten gedruckt
Standards: Lösung standardisiert bei 25 °C, konform mit DIN 17025.
Lieferumfang: Inklusive ausführlichem Analysenzertifikat.