Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.5 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
84589.600EA 24.3 EUR
84589.600
Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.5 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Salzsäure
Formel: HCl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III