Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.01 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
84596.600EA 25 EUR
84596.600
Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.01 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: >105 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1.327 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Konzentration (20°C; Genauigkeit +/-2%) 0.0098 - 0.0102 mol/l