Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.5 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
84597.600EA 26.3 EUR
84597.600
Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.5 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: >105 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,327 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II