VWR® Dehydrated Culture Media, Powdered
Lieferant: VWR Chemicals
84646.0500EA
278
EUR
84646.0500
84647.0500
84648.0500
84649.0500
84651.0500
84652.0500
84653.0500
84641.0500
84643.0500
84644.0500
84645.0500
84654.0500
84655.0500
84656.0500
84657.0500
84658.0500
84659.0500
84660.0500
84661.0500
84662.0500
84663.0500
84664.0500
84665.0500
84666.0500
84667.0500
84668.0500
84669.0500
84670.0500
84671.0500
84673.0500
84748.0500
84684.0500
84685.0500
84686.0500
84674.0500
84678.0500
84679.0500
84680.0500
84681.0500
84682.0500
84683.0500
84689.0500
84690.0500
84691.0500
84694.0500
84631.0500
84600.0500
84617.0500
84619.0500
84621.0500
84749.0500
84630.0500
84614.0500
84624.0500
84625.0500
84626.0500
84627.0500
84629.0500
84622.0500
84602.0500
84603.0500
84604.0500
84605.0500
84606.0500
84608.0500
84632.0500
84611.0500
84612.0500
84613.0500
84633.0500
84607.0500
84695.0500
84634.0500
84635.0500
84636.0500
84637.0500
84638.0500
84650.0500
84696.0500
84697.0500
84698.0500
84699.0500
84642.0500
84639.0500
84675.0500
84677.0500
84855.0500
84855.5000
84600.5000
84901.0500
84674.5000
84600.25000
84611.5000
84684.5000
84649.5000
84902.0500
84905.0500
84906.0500
84907.0500
84903.0500
84909.0500
84675.5000
84677.5000
84681.5000
84689.5000
84950.0500
84608.5000
84621.5000
84951.5000
84900.0500
85050.0500
85051.0500
85052.0500
84629.5000
85054.0500
84954.5000
84679.5000
85055.0500
84956.0500
85056.0500
84957.0500
85940.0500
85942.0500
84626.5000
85945.0500
85943.0500
85946.0500
85947.5000
85837.0500
84683.5000
84695.5000
85838.0500
85839.0500
84646.5000
84951.20000
84602.5000
85863.0500
84675.25000
84679.25000
84603.5000
85877.0500
84677.10000
84678.5000
85881.0500
85887.0500
85887.5000
85883.0500
85885.0500
85885.5000
85888.0500
85888.5000
85889.0500
85889.5000
85890.0500
85891.0500
84951.0500
85894.5000
92427.0500
VWR® Dehydrated Culture Media, Powdered
Medien für die Mikrobiologie
Trockennährböden für die Mikrobiologie
Alle unsere Nährmedien werden aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen; bei der Produktion kommen die aktuellen Good Manufacturing Practice-Richtlinien (GMP) zur Anwendung. Die Rohstoffe werden entsprechend den erforderlichen Standards ausgewählt. Trockennährmedien sollten, sofern nicht anders angegeben, bei 10 bis 30 °C in ihren verschlossenen Behältern in trockener Umgebung aufbewahrt werden. Eine Reihe an Nährmedien ist gemäß ISO-Normen und der international harmonisierten Pharmakopöe.
- Einhaltung internationaler Standards wie ISO und Pharmakopöe
- Wachstumstests für Medien durchgeführt gemäß Pharmakopöe und ISO 11133
- Erhältlich als Standardformulierungen und ohne tierische Bestandteile
- Kundenspezifische Produkte verfügbar