Diethylether stabilisiert, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit Ethanol ∼ 1%
8467.2500EA 354.6 EUR
8467.2500
Diethylether stabilisiert, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
MDL: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
UN: 1155
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) min. 99.5 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Preservative (Ethanol) about 1%
Water (KF) max. 0.1 %