Acetonitril ≥99,9%, SPECTRONORM® für die Spektroskopie

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr


Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

84701.290EA 179 EUR
84701.290 84701.320
Acetonitril ≥99,9%, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Acetonitril

SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.

Formel: H₃CCN
Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45,7 °C
Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (GC) ≥ 99,9 %
Acidity ≤ 0,0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0,0001 meq/g
Colouration ≤ 10 APHA
Evaporation residue ≤ 2 ppm
Water ≤ 100 ppm
Absorbance (190 nm) ≤ 0,70
Absorbance (195 nm) ≤ 0,22
Absorbance (200 nm) ≤ 0,05
Absorbance (215 nm) ≤ 0,02
Absorbance (from 230 nm) ≤ 0,01
Transmittance (190 nm) ≥ 20 %
Transmittance (195 nm) ≥ 60 %
Transmittance (200 nm) ≥ 90 %
Transmittance (215 nm) ≥ 95 %
Transmittance (from 230 nm) ≥ 98 %
Fluorescence (as quinine) (254 nm) ≤ 0,5 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) ≤ 0,5 ppb


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR