2-Propanol ≥99,8%, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
84706.320EA 195 EUR
84706.320
2-Propanol ≥99,8%, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) ≥ 99.9 %
Solubility in water Passes test ACS
Acidity ≤ 0.0001 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0001 meq/g
Colouration ≤ 10 APHA
Carbonyl compounds (as acetone) ≤ 20 ppm
Carbonyl compounds (as propionaldehyde) ≤ 20 ppm
Evaporation residue ≤ 5 ppm
Water ≤ 0.05 %
Absorbance (210 nm) ≤ 0.52
Absorbance (220 nm) ≤ 0.19
Absorbance (230 nm) ≤ 0.10
Absorbance (245 nm) ≤ 0.05
Absorbance (250 nm) ≤ 0.02
Absorbance (from 260 nm) ≤ 0.01
Transmittance (210 nm) ≥ 30 %
Transmittance (220 nm) ≥ 65 %
Transmittance (230 nm) ≥ 80 %
Transmittance (245 nm) ≥ 90 %
Transmittance (250 nm) ≥ 95 %
Transmittance (from 260 nm) ≥ 98 %
Fluorescence (as quinine) (254 nm) ≤ 1.0 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) ≤ 1.0 ppb