Tetrahydrofuran ≥99,9% Unstabilisiert, SPECTRONORM® für die Spektroskopie

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Tetramethylenoxid, Furantetrahydrid, 1,4-Oxidobutan, Oxolan, THF

Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

84707.290EA 181 EUR
84707.290 84707.320
Tetrahydrofuran ≥99,9% Unstabilisiert, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Tetrahydrofuran

SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.

Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72.11 g/mol
Siedepunkt: 66
Schmelzpunkt: –108,5 °C
Dichte: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: −21,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (GC) ≥ 99,9 %
Acidity ≤ 0,0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0,0002 meq/g
Colouration ≤ 10 APHA
Evaporation residue ≤ 2 ppm
Water ≤ 100 ppm
Absorbance (215 nm) ≤ 0,52
Absorbance (245 nm) ≤ 0,30
Absorbance (265 nm) ≤ 0,10
Absorbance (275 nm) ≤ 0,05
Absorbance (from 310 nm) ≤ 0,01
Transmittance (215 nm) ≥ 30 %
Transmittance (245 nm) ≥ 50 %
Transmittance (265 nm) ≥ 80 %
Transmittance (275 nm) ≥ 90 %
Transmittance (from 310 nm) ≥ 98 %
Fluorescence (as quinine) (254 nm) ≤ 1,0 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) ≤ 1,0 ppb


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR