Multielement-Qualitätskontrollstandard 100 mg/l, 22 Elemente in Salpetersäure 5% ARISTAR® für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
22 Elemente 100 mg/L: As, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferumfang: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.