Multielement-Qualitätskontrollstandard 100 mg/l, 9 Elemente in Salzsäure 10% ARISTAR® für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
84792.180EA
1080
EUR
84792.180
Multielement-Qualitätskontrollstandard 100 mg/l, 9 Elemente in Salzsäure 10% ARISTAR® für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
9 Elemente 100 mg/l: Au, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Os, Sn, Te
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferumfang: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.