Bismut(III)nitrat basisch, AnalaR NORMAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Bismuthydroxidnitratoxid, Bismutsubnitrat, Wismuthydroxidnitratoxid
84838.180EA 91.2 EUR
84838.180
Bismut(III)nitrat basisch, AnalaR NORMAPUR®
Bismut(III)nitrat basisch
Formel: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
Molecular Weight: 1461,99 g/mol
Dichte: 4,928 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064844
CAS-Nummer: 1304-85-4
EINECS: 215-136-8
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated as Bi) 71.0 - 74.0 %
Identification Passes test
Loss on drying (105°C) Max. 3 %
Substances not precipitated by ammonia Max. 1 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
Ag (Silver) Max. 25 ppm
Cu (Copper) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm