Natriumsulfat Decahydrat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

84851.290EA 50 EUR
84851.290
Natriumsulfat Decahydrat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR®
Natriumsulfat Decahydrat
Formel: Na₂SO₄·10H₂O
Molecular Weight: 322,2 g/mol
Siedepunkt: 1429 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32,4 °C
Dichte: 1,464 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149189
CAS-Nummer: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 13,08755

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99.0 %
pH (5 %) 5.2 - 9.2
Heavy metals (as Pb) Max. 3 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 30 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR