Natriumthiosulfat, wasserfrei ≥98%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

84852.230EA 39.6 EUR
84852.230 84852.290 84852.460
Natriumthiosulfat, wasserfrei ≥98%, GPR RECTAPUR®
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48 °C
Dichte: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98 %
pH (20°C; 5 %) 6.0 - 8.5
S (Sulphide) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cd (Cadmium) Max. 50 ppm
Co (Cobalt) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
K (Potassium) Max. 200 ppm
Ni (Nickel) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Zn (Zinc) Max. 50 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR