EDTA Dinatriumsalz Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
84864.600EA 39.5 EUR
84864.600
EDTA Dinatriumsalz Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
EDTA Dinatriumsalz
Entspricht der Menge, die benötigt wird, um 1 l einer 0,1 M Lösung herzustellen.
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C) 0.0995 - 0.1005 mol/l