, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Unter Stickstoff abgepackt
84869.290EA
140
EUR
84869.290
84869.320
, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Acetonitril mit 0,1% (v/v) Trifluoressigsäure
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
UN:
1648 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Nominal concentration (V/V) | 0.095 - 0.105 % |
Evaporation residue | Max. 0.0001 % |
Water | Max. 0.005 % |
Ca (Calcium) | Max. 0.2 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.2 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.2 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance (195 nm) | Min. 20 % |
Transmittance (200 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (245 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (260 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (270 nm) | Min. 99 % |
Suitable for LC-MS | Passes test |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...