Tetrahydrofuran ≥99,9% Unstabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr


Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

84882.290EA 246 EUR
84882.290 84882.320
Tetrahydrofuran ≥99,9% Unstabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108,5 °C
Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –21,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt (auf wasserfreier Substanz) ≥ 99.9 %
Sauer reagierende Substanzen ≤ 0.0005 meq/g
Alkalisch reagierende Substanzen ≤ 0.0005 meq/g
Verdampfungsrückstand ≤ 1 ppm
Peroxide (bei Abfüllung) ≤ 1 ppm
Wasser ≤ 50 ppm
Ag (Silber) ≤ 10 ppb
Al (Aluminium) ≤ 25 ppb
Ca (Calcium) ≤ 25 ppb
Cu (Kupfer) ≤ 10 ppb
Fe (Eisen) ≤ 10 ppb
K (Kalium) ≤ 10 ppb
Mg (Magnesium) ≤ 10 ppb
Mn (Mangan) ≤ 10 ppb
Na (Natrium) ≤ 50 ppb
Ni (Nickel) ≤ 10 ppb
Pb (Blei) ≤ 10 ppb
Zn (Zink) ≤ 10 ppb
UV Durchlässigkeit (215 nm) ≥ 10 %
UV Durchlässigkeit (235 nm) ≥ 50 %
UV Durchlässigkeit (255 nm) ≥ 80 %
UV Durchlässigkeit (275 nm) ≥ 95 %
UV Durchlässigkeit (295 nm) ≥ 99 %
Geeign. für LC-MS Entspricht


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR