Kieselgel 60, irregular 60 - 200 µm Chromatography_flash

Lieferant: VWR Chemicals

84893.290EA 54.3 EUR
84893.290 84893.320 84893.360 84893.460
Kieselgel 60, irregular 60 - 200 µm Chromatography_flash
Silica gel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C
Schmelzpunkt: >1600 °C
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
REACH: 01-2119379499-16

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Bulk density (tapped) 460 - 550 g/l
pH (5 %) 6.5 - 7.5
Loss on drying (160°C; 15 min) 2.0 - 4.0 %
Particle size ( 63 µm) Max. 5 %
Particle size ( 200 µm) Max. 5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR