Acetat-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
84951.180EA
46.8
EUR
84951.180
Acetat-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Standards
Anionische Standards
Acetat-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 17034/ISO 17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.