Ammonium-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
84952.180EA 35.2 EUR
84952.180 84952.260
Ammonium-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Standards Kationischer Standards Ammonium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 17034/ISO 17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.