Bromat-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
84956.180EA
78
EUR
84956.180
Bromat-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Standards
Anionische Standards
Bromat-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 17034/ISO 17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.