Chlorid-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
84962.180EA
58.6
EUR
84962.180
84962.260
Chlorid-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Standards
Anionische Standards
Chlorid-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 17034/ISO 17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.