Fluorid-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
84966.180EA
35.2
EUR
84966.180
84966.260
Fluorid-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Standards
Anionische Standards
Fluorid-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 17034/ISO 17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.