Iodid-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
84972.180EA 35.2 EUR
84972.180 84972.260
Iodid-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Standards Anionische Standards Jod-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ISO 17025 akkreditiert sind. Lieferung inklusive Analysenzertifikat.