Monoethanolamin-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
84979.180EA 78 EUR
84979.180
Monoethanolamin-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Standards Kationischer Standards Amin-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 17034/ISO 17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.