Tetrahydrofuran ≥99,0% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr
Synonyme: Tetramethylenoxid, Furantetrahydrid, 1,4-Oxidobutan, Oxolan, THF
8498-26EA 0 EUR
8498-26
Tetrahydrofuran ≥99,0% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72.11 g/mol
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108.5 °C
Dichte: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –21.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance (clear, colorless liquid) Passes Test
ACS - Assay (C₄H₈O) (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
ACS - Color (APHA) ≤20
ACS - Peroxide (as H₂O₂)(at time of packaging) ≤0.015 %
ACS - Residue after Evaporation ≤0.03 %
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.05 %
Contains 0.025% Butylated Hydroxytoluene as a stabilizer.