Nitrat-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
84981.180EA 35.2 EUR
84981.180 84981.260
Nitrat-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Standards Anionische Standards Nitrat-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 17034/ISO 17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.