Strontium 1.000 mg/L in Wasserstandard für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
84994.180EA 66.3 EUR
84994.180
Strontium 1.000 mg/L in Wasserstandard für die Ionenchromatographie
Standards Kationischer Standards Strontium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 17034/ISO 17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.