Sulfit-Standard (in HSO₃-) 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
84997.180EA 46.8 EUR
84997.180 84997.260
Sulfit-Standard (in HSO₃-) 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Standards Anionische Standards Sulfit-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 17034/ISO 17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.