Tartrat-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
84998.180EA 46.8 EUR
84998.180
Tartrat-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Standards Anionische Standards Tartrat-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 17034/ISO 17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.