Multielement-Qualitätskontrollstandard 100 mg/L, 28 Elemente in Salpetersäure 5% ARISTAR® für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
85006.186EA 735 EUR
85006.186
Multielement-Qualitätskontrollstandard 100 mg/L, 28 Elemente in Salpetersäure 5% ARISTAR® für die ICP
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
28 Elemente 100 mg/L: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn.
28 Elements 100 mg/l: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferumfang: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.