Multielement-Kalibrierstandard in verd. Salpetersäure für die ICP-MS
Lieferant: VWR Chemicals
85026.180EA
582
EUR
85026.180
Multielement-Kalibrierstandard in verd. Salpetersäure für die ICP-MS
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
30 Elemente: 100 mg/l As, B, Be, Fe, Se, Zn; 10 mg/l Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Sr, Te, Ti, U, V; 1000 mg/l Ca (HNO₃ 2%)