Essigsäure 99% ≥99%, NORMATOM®, ultrarein für die Spurenanalytik von Metallen
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
85030.270EA
827
EUR
85030.270
85030.230
Essigsäure 99% ≥99%, NORMATOM®, ultrarein für die Spurenanalytik von Metallen
Essigsäure
Formel:
H₃CCOOH Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 17 °C Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036152 CAS-Nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 (3),II REACH: 01-2119475328-30 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Al (Aluminium) | 50 ppt |
Ba (Barium) | 10 ppt |
Be (Beryllium) | 10 ppt |
Ca (Calcium) | 50 ppt |
Cd (Cadmium) | 10 ppt |
Co (Cobalt) | 10 ppt |
Dy (Dysprosium) | 1 ppt |
Er (Erbium) | 1 ppt |
Eu (Europium) | 1 ppt |
Ga (Gallium) | 10 ppt |
Gd (Gadolinium) | 1 ppt |
Ge (Germanium) | 10 ppt |
Hf (Hafnium) | 10 ppt |
Ho (Holmium) | 1 ppt |
In (Indium) | 1 ppt |
La (Lanthanum) | 1 ppt |
Li (Lithium) | 10 ppt |
Lu (Lutetium) | 10 ppt |
Mg (Magnesium) | 50 ppt |
Ni (Nickel) | 50 ppt |
Rb (Rubidium) | 10 ppt |
Re (Rhenium) | 10 ppt |
Rh (Rhodium) | 50 ppt |
Ru (Ruthenium) | 50 ppt |
Sc (Scandium) | 10 ppt |
Sm (Samarium) | 1 ppt |
Sr (Strontium) | 10 ppt |
Tb (Terbium) | 1 ppt |
Th (Thorium) | 1 ppt |
Tl (Thallium) | 10 ppt |
Tm (Thulium) | 1 ppt |
V (Vanadium) | 10 ppt |
Y (Yttrium) | 1 ppt |
Yb (Ytterbium) | 1 ppt |