Bromwasserstoff 47%, NORMATOM®, ultrarein für die Spurenanalytik von Metallen
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
85032.270EA 1770 EUR
85032.270
Bromwasserstoff 47%, NORMATOM®, ultrarein für die Spurenanalytik von Metallen
Bromwasserstoff
Formel: HBr
Dichte: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011323
CAS-Nummer: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Al (Aluminium) 100 ppt
Au (Gold) 100 ppt
Ba (Barium) 100 ppt
Be (Beryllium) 100 ppt
Ca (Calcium) 100 ppt
Cd (Cadmium) 100 ppt
Co (Cobalt) 100 ppt
Dy (Dysprosium) 10 ppt
Er (Erbium) 10 ppt
Eu (Europium) 10 ppt
Ga (Gallium) 100 ppt
Gd (Gadolinium) 10 ppt
Hf (Hafnium) 10 ppt
Ho (Holmium) 10 ppt
In (Indium) 10 ppt
La (Lanthanum) 10 ppt
Li (Lithium) 100 ppt
Lu (Lutetium) 10 ppt
Mg (Magnesium) 100 ppt
Ni (Nickel) 100 ppt
Pd (Palladium) 100 ppt
Rb (Rubidium) 100 ppt
Re (Rhenium) 100 ppt
Rh (Rhodium) 100 ppt
Ru (Ruthenium) 100 ppt
Sc (Scandium) 100 ppt
Sm (Samarium) 10 ppt
Sr (Strontium) 100 ppt
Tb (Terbium) 10 ppt
Th (Thorium) 1 ppt
Tl (Thallium) 10 ppt
Tm (Thulium) 10 ppt
V (Vanadium) 100 ppt
Y (Yttrium) 10 ppt
Yb (Ytterbium) 10 ppt