Multielement-Lösung für die ICP, 4 Elemente in Salpetersäure 7%
Lieferant: VWR Chemicals
85035.180EA
218
EUR
85035.180
Multielement-Lösung für die ICP, 4 Elemente in Salpetersäure 7%
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
ICP-Multielementlösung gemäß USP 232 Nahrungsergänzungsmittel.
Cd 5 mg/L, Pb 10 mg/L, As 15 mg/L, Hg 15 mg/L in HNO₃ 7%.
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST. Hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.