Multielement-Lösung für die ICP, verdünnt, gemäß USP 232 Orale Dosis, 8 Elemente in Salpetersäure 7% ARISTAR®
Lieferant: VWR Chemicals
85037.180EA
285
EUR
85037.180
Multielement-Lösung für die ICP, verdünnt, gemäß USP 232 Orale Dosis, 8 Elemente in Salpetersäure 7% ARISTAR®
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
8 Elemente in Salpetersäure 7%.
Cd 2,5 mg/L, Pb 5 mg/L, As 1,5 mg/L, Hg 1,5 mg/L, Mo 10 mg/L, Ni 50 mg/L, V 10 mg/L, Cu 100 mg/L in HNO₃ 7%.
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST. Hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Verpackung: USP 232 orale Dosis