Wasserstoffperoxid 30% Unstabilisiert, NORMATOM®, ultrarein für die Spurenanalytik von Metallen
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
85040.270EA 779 EUR
85040.270
Wasserstoffperoxid 30% Unstabilisiert, NORMATOM®, ultrarein für die Spurenanalytik von Metallen
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
Siedepunkt: ~107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: <0 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Al (Aluminium) 50 ppt
Au (Gold) 10 ppt
Ba (Barium) 10 ppt
Be (Beryllium) 10 ppt
Ca (Calcium) 100 ppt
Cd (Cadmium) 10 ppt
Co (Cobalt) 10 ppt
Dy (Dysprosium) 1 ppt
Er (Erbium) 1 ppt
Eu (Europium) 1 ppt
Ga (Gallium) 10 ppt
Gd (Gadolinium) 1 ppt
Ge (Germanium) 10 ppt
Hf (Hafnium) 1 ppt
Ho (Holmium) 1 ppt
In (Indium) 1 ppt
Li (Lithium) 10 ppt
Lu (Lutetium) 1 ppt
Mg (Magnesium) 20 ppt
Ni (Nickel) 20 ppt
Pd (Palladium) 10 ppt
Rb (Rubidium) 10 ppt
Re (Rhenium) 10 ppt
Rh (Rhodium) 10 ppt
Ru (Ruthenium) 10 ppt
Sc (Scandium) 10 ppt
Sm (Samarium) 1 ppt
Sr (Strontium) 10 ppt
Tb (Terbium) 1 ppt
Th (Thorium) 1 ppt
Tl (Thallium) 1 ppt
Tm (Thulium) 1 ppt
V (Vanadium) 10 ppt
Y (Yttrium) 1 ppt
Yb (Ytterbium) 1 ppt