VWR® AVS TITRINORM pH-Pufferlösungen in Beuteln, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
Für die Kalibrierung von pH-Messgeräten.
- Praktische, farbcodierte 20-ml- und 30-ml-Beutel – nur zum Einmalgebrauch – kein Kontaminationsrisiko
- Ideal für Vor-Ort-Analysen
- Rückführbar auf SRM von NIST
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung: Zwei Versionen erhältlich: 30 × 30 ml in einer Standardbox und 30 × 20 ml in einer benutzerfreundlichen Spenderbox
Bitte beachten