VWR® AVS TITRINORM pH Buffer Solutions in Sachets, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
85042.001EA
85.9
EUR
85042.001
85041.001
85043.001
85044.001
85045.001
85046.001
85041.002
85042.002
85043.002
85044.002
85045.002
85046.002
VWR® AVS TITRINORM pH Buffer Solutions in Sachets, 20 °C
Puffer
pH-Puffer
Für die Kalibrierung von pH-Messgeräten.
- Praktische farbkodierte 30 ml-Sachets – ein Beutel pro Anwendung – kein Kontaminationsrisiko
- Ideal für Vor-Ort-Analysen
- Rückführbar auf SRM von NIST
Verpackung: Two versions available: 30× 30 ml in a standard box and 30× 20 ml in a user-friendly dispenser box