Kaliumpermanganat 0.05 mol/l (0.25 N) aqueous solution
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Permanganic acid potassium salt
85178.290EA 38.8 EUR
85178.290
Kaliumpermanganat 0.05 mol/l (0.25 N) aqueous solution
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Molecular Weight: 158.03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07824