Dichtestandards bezogen auf 80 °C
Lieferant: VWR Chemicals
Diese Dichtestandards können als Kalibrierstandards für Dichtemessungen mittels pyknometrischer Techniken, Schwingungstechniken oder auf Aräometern beruhenden Techniken verwendet werden.
- Hohe Genauigkeit über einen breiten Bereich (0,6407 - 1,0302 g/ml) bei 80 °C
- Keine der Formulierungen enthält giftige Schwermetalle
- Lässt sich mit jeder Marke oder Art von Dichtemessgerät verwenden
- Lieferung in einer hochwertigen, manipulationssicheren Flasche aus Braunglas
Diese Standards werden gravimetrisch (gelöster Stoff und Lösungsmittel) mittels rückführbaren OIML-Gewichten erstellt. Die Dichte der Standards wird mittels vollständig kalibrierten Referenz-Pyknometern bestimmt.
Standards: Gemäß ASTM D1480-12 für die Prüfung der Dichte oder relativen Dichte, wird ein Kalibrierzertifikat gemäß den Anforderungen von ISO/IEC 17025 ausgestellt.