Puffer, Ammoniak-Ammoniumchlorid und Ammoniumchlorid-Ammoniumhydroxid USP-Testlösungen (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
85326.180EA
97.5
EUR
85326.180
Puffer, Ammoniak-Ammoniumchlorid und Ammoniumchlorid-Ammoniumhydroxid USP-Testlösungen (TS)
Puffer
pH-Puffer
Gebrauchsfertige Testlösungen (TS).
- Gemäß den Pharmakopöe-Anforderungen hergestellt
- Zeit- und kostensparend
- Unabhängig, rückführbar und zertifiziert
- Entspricht USP 34
- Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter verfügbar