Kaliumhexacyanoferrat(III) in Ammoniumhydroxid USP Testlösung (TS)

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Trikaliumhexacyanoferrat, rotes Blutlaugensalz, Ferricyankalium

85327.180EA 41.1 EUR
85327.180 85327.260
Kaliumhexacyanoferrat(III) in Ammoniumhydroxid USP Testlösung (TS)
Kaliumhexacyanoferrat(III)

Gebrauchsfertige Testlösung (TS).


  • Hergestellt gemäß Arzneibuchanforderungen
  • Spart Zeit und Kosten
  • Unabhängig, rückführbar und zertifiziert
  • USP 34 konform
  • Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter verfügbar

Formel: K₃Fe(CN)₆
MDL: MFCD00011392
CAS-Nummer: 13746-66-2
EINECS: 0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR