Ammoniumchlorid 10,5% USP Test Solution (TS)

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Salmiak

85329.180EA 55.7 EUR
85329.180
Ammoniumchlorid 10,5% USP Test Solution (TS)
Ammoniumchlorid

Gebrauchsfertige Testlösung (TS).


  • Hergestellt gemäß Arzneibuchanforderungen
  • Spart Zeit und Kosten
  • Unabhängig, rückführbar und zertifiziert
  • USP 34 konform
  • Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter verfügbar

Formel: NH₄Cl
Schmelzpunkt: 335 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011420
CAS-Nummer: 12125-02-9
EINECS: 0
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR