Ammoniumthiocyanat in wässriger Lösung USP Test Solution (TS)

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Ammoniumsulfocyanid, Ammoniumrhodanid

85331.180EA 50 EUR
85331.180 85331.260
Ammoniumthiocyanat in wässriger Lösung USP Test Solution (TS)
Ammoniumthiocyanat

Gebrauchsfertige Testlösung (TS).


  • Hergestellt gemäß Arzneibuchanforderungen
  • Spart Zeit und Kosten
  • Unabhängig, rückführbar und zertifiziert
  • USP 34 konform
  • Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter verfügbar

Formel: NH₄SCN
Schmelzpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 0
Merck Index: 13,00564

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR