Kaliumbromat 1 N in wässriger Lösung USP Testlösung (TS) 34
Lieferant: VWR Chemicals
85334.180EA 161 EUR
85334.180 85334.260
Kaliumbromat 1 N in wässriger Lösung USP Testlösung (TS) 34
Potassium bromate
Gebrauchsfertige Testlösungen (TS).
  • Nach Richtlinien der Pharmakopoe produziert
  • Spart Zeit und Kosten
  • Unabhängig, rückverfolgbar und zertifiziert
  • Konform mit USP 34
  • Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter vorhanden
Formel: KBrO₃
Schmelzpunkt: -7,2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
EINECS: 0
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01378