Ammoniumeisen(III)sulfat USP Test Solution (TS)

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Eisen(III)ammoniumsulfat, Eisenammoniumalaun, Eisenalaun, Ammoniumeisenalaun

85346.180EA 35.8 EUR
85346.180 85346.260
Ammoniumeisen(III)sulfat USP Test Solution (TS)
Ammoniumeisen(III)sulfat

Gebrauchsfertige Testlösung (TS).


  • Hergestellt gemäß Arzneibuchanforderungen
  • Spart Zeit und Kosten
  • Unabhängig, rückführbar und zertifiziert
  • USP 34 konform
  • Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter verfügbar

Formel: H₄FeNO₈S₂
MDL: MFCD00012019
CAS-Nummer: 10138-04-2
Merck Index: 12,00549

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR